주요 문서
SAB1401293
Sigma-Aldrich
Anti-POLR2L antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
동의어(들):
RBP10, RPABC5, RPB10, RPB10beta, RPB7.6, hRPB7.6
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12352203
NACRES:
NA.41
생물학적 소스
rabbit
Quality Level
결합
unconjugated
항체 형태
purified immunoglobulin
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
polyclonal
형태
buffered aqueous solution
종 반응성
human
기술
western blot: 1 μg/mL
NCBI 수납 번호
UniProt 수납 번호
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... POLR2L(5441)
일반 설명
This gene encodes a subunit of RNA polymerase II, the polymerase responsible for synthesizing messenger RNA in eukaryotes. The product of this gene contains four conserved cysteines characteristic of an atypical zinc-binding domain. Like its counterpart in yeast, this subunit may be shared by the other two DNA-directed RNA polymerases. (provided by RefSeq)
면역원
POLR2L (NP_066951.1, 1 a.a. ~ 67 a.a) full-length human protein.
Sequence
MIIPVRCFTCGKIVGNKWEAYLGLLQAEYTEGDALDALGLKRYCCRRMLLAHVDLIEKLLNYAPLEK
물리적 형태
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?  
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable