주요 문서
SAB1400123
Sigma-Aldrich
Anti-CFHR1 antibody produced in mouse
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
동의어(들):
Anti-CFHL, Anti-CFHL1, Anti-CFHL1P, Anti-CFHR1P, Anti-FHR1, Anti-H36-1, Anti-H36-2, Anti-HFL1, Anti-HFL2, Anti-MGC104329
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12352203
NACRES:
NA.41
생물학적 소스
mouse
Quality Level
결합
unconjugated
항체 형태
IgG fraction of antiserum
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
polyclonal
양식
buffered aqueous solution
종 반응성
human
기술
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1 μg/mL
UniProt 수납 번호
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... CFHR1(3078)
면역원
CFHR1 (NP_002104.2, 1 a.a. ~ 330 a.a) full-length human protein.
Sequence
MWLLVSVILISRISSVGGEATFCDFPKINHGILYDEEKYKPFSQVPTGEVFYYSCEYNFVSPSKSFWTRITCTEEGWSPTPKCLRLCFFPFVENGHSESSGQTHLEGDTVQIICNTGYRLQNNENNISCVERGWSTPPKCRSTDTSCVNPPTVQNAHILSRQMSKYPSGERVRYECRSPYEMFGDEEVMCLNGNWTEPPQCKDSTGKCGPPPPIDNGDITSFPLSVYAPASSVEYQCQNLYQLEGNKRITCRNGQWSEPPKCLHPCVISREIMENYNIALRWTAKQKLYLRTGESAEFVCKRGYRLSSRSHTLRTTCWDGKLEYPTCAKR
물리적 형태
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?  
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Sarbani Mohan et al.
Molecular immunology, 62(1), 249-264 (2014-07-22)
Streptococcus pneumoniae is a Gram-positive bacterium, causing acute sinusitis, otitis media, and severe diseases such as pneumonia, bacteraemia, meningitis and sepsis. Here we identify elongation factor Tu (Tuf) as a new Factor H binding protein of S. pneumoniae. The surface