주요 문서
SAB1305499
Sigma-Aldrich
MONOCLONAL ANTI-PHOSPHO-HISTONE H3(S10) antibody produced in mouse
clone 44AT1232.94, IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
동의어(들):
H3.3A, H3F3, H3F3A, Histone H3.3
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12352203
NACRES:
NA.41
생물학적 소스
mouse
Quality Level
항체 형태
IgG fraction of antiserum
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
44AT1232.94, monoclonal
양식
buffered aqueous solution
분자량
15328 Da
종 반응성
human, mouse
기술
western blot: 1:100-~1:500
동형
IgG1
NCBI 수납 번호
UniProt 수납 번호
배송 상태
wet ice
저장 온도
−20°C
타겟 번역 후 변형
phosphorylation (pSer10)
유전자 정보
human ... H3F3A(3021)
물리적 형태
Supplied in PBS with 0.09% (W/V) sodium azide
면책조항
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?  
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)