주요 문서
SAB1300888
Sigma-Aldrich
Anti-FUCA2 (N-term) antibody produced in rabbit
Ig fraction of antiserum, buffered aqueous solution
동의어(들):
Anti-α-L-fucosidase 2, Anti-α-L-fucoside fucohydrolase 2, Anti-FUCA2, Anti-Plasma α-L-fucosidase [Precursor]
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12352203
NACRES:
NA.41
생물학적 소스
rabbit
결합
unconjugated
항체 형태
Ig fraction of antiserum
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
polyclonal
양식
buffered aqueous solution
종 반응성
human
기술
immunohistochemistry: 1:50-1:100
indirect ELISA: 1:1000
western blot: 1:100-1:500
NCBI 수납 번호
UniProt 수납 번호
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... FUCA2(2519)
일반 설명
Alpha-L-fucosidase catalyzes the hydrolysis of terminal alpha-L-fucosidase linkages in glycosphingolipids and glycoproteins. At least 2 separate polymorphic alpha-L-fucosidases are recognized in man. The FUCA2 locus regulates the level of alpha-fucosidase in plasma and fibroblasts but not in leukocytes. In fucosidosis, deficiency of alpha-L-fucosidase is found in both plasma and leukocytes.
면역원
FUCA2 (NP_114409, 143-177)
This antibody is generated from rabbits immunized with a KLH conjugated synthetic peptide selected from the N-terminal region of human FUCA2.
물리적 형태
Purified polyclonal antibody supplied in PBS with 0.09% (W/V) sodium azide.
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?  
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)