주요 문서
SAB1300824
Sigma-Aldrich
Anti-PSKH1 (C-term) antibody produced in rabbit
saturated ammonium sulfate (SAS) precipitated, buffered aqueous solution
동의어(들):
Anti-PSK-H1, Anti-PSKH1, Anti-Serine/threonine-protein kinase H1
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12352203
NACRES:
NA.41
생물학적 소스
rabbit
결합
unconjugated
항체 형태
saturated ammonium sulfate (SAS) precipitated
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
polyclonal
양식
buffered aqueous solution
종 반응성
human
기술
immunohistochemistry: 1:50-1:100
indirect ELISA: 1:1000
NCBI 수납 번호
UniProt 수납 번호
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... PSKH1(5681)
관련 카테고리
일반 설명
PSKH1 may be a SFC-associated serine kinase (splicing factor compartment-associated serine kinase) with a role in intranuclear SR protein (non-snRNP splicing factors containing a serine/arginine-rich domain) trafficking and pre-mRNA processing. PSKH1 is localized in the Brefeldin A-sensitive Golgi compartment, at centrosomes, in the nucleus with a somewhat speckle-like presence, membrane-associated to the endoplasmic reticulum (ER) and the plasma membrane (PM), and more diffusely in the cytoplasm.
면역원
PSKH1 (NP_006733, 372-411)
This antibody is generated from rabbits immunized with a KLH conjugated synthetic peptide selected from the C-terminal region of human PSKH1.
물리적 형태
Purified polyclonal antibody supplied in PBS with 0.09% (W/V) sodium azide.
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?  
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)