기술
dot blot: suitable
indirect ELISA: 1:1000
NCBI 수납 번호
UniProt 수납 번호
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
타겟 번역 후 변형
phosphorylation (pTyr198)
유전자 정보
human ... SLC29A4(222962)
일반 설명
PMAT is a member of the SLC29 family. It is a plasma membrane protein with 11 transmembrane helices. It catalyzes the reuptake of monoamines into presynaptic neurons, thus determining the intensity and duration of monoamine neural signaling. It has been shown to transport several compounds, including serotonin, dopamine, and the neurotoxin 1-methyl-4-phenylpyridinium.
면역원
PMAT (NP_666369, 178-210)
This antibody is generated from rabbits immunized with a KLH conjugated synthetic phosphopeptide corresponding to amino acid residues surrounding Y198 of human PMAT.
This antibody is generated from rabbits immunized with a KLH conjugated synthetic phosphopeptide corresponding to amino acid residues surrounding Y198 of human PMAT.
물리적 형태
Purified polyclonal antibody supplied in PBS with 0.09% (W/V) sodium azide.
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.