항체 형태
Ig fraction of antiserum
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
polyclonal
양식
buffered aqueous solution
종 반응성
human
기술
indirect ELISA: 1:1000
western blot: 1:100-1:500
NCBI 수납 번호
UniProt 수납 번호
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... NR6A1(2649)
관련 카테고리
일반 설명
NR6A1 has been shown to affect gene expression in embryogenesis and spermatogenesis and is essential for embryonic survival and normal development. Loss of NR6A1 causes embryonic lethality and disrupts normal somitogenesis as well as neural-tube and axis formation. NR6A1 binds as a homodimer to the DR0 DNA response element and has been shown to regulate transcription of genes including protamines 1 and 2 and Oct4. NR6A1 repression function has been shown to be mediated by interaction with the co-repressors N-COR and SMRT in the absence of ligand.
면역원
NR6A1 (NP_201591, 340-375)
This antibody is generated from rabbits immunized with a KLH conjugated synthetic peptide selected from the C-terminal region of human NR6A1.
This antibody is generated from rabbits immunized with a KLH conjugated synthetic peptide selected from the C-terminal region of human NR6A1.
물리적 형태
Purified polyclonal antibody supplied in PBS with 0.09% (W/V) sodium azide.
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.