항체 형태
Ig fraction of antiserum
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
polyclonal
양식
buffered aqueous solution
종 반응성
human
기술
indirect ELISA: 1:1000
western blot: 1:100-1:500
NCBI 수납 번호
UniProt 수납 번호
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... PYGM(5834)
일반 설명
PYGM catalyzes and regulates the breakdown of glycogen to glucose-1-phosphate. Defects in PYGM are the cause of glycogen storage disease type 5 (GSD5), also known as McArdle disease. GSD5 is a metabolic disorder resulting in myopathy characterized by exercise intolerance, cramps, muscle weakness and recurrent myoglobinuria.
면역원
PYGM (NP_005600, 522-556)
This antibody is generated from rabbits immunized with a KLH conjugated synthetic peptide selected from the center region of human PYGM.
This antibody is generated from rabbits immunized with a KLH conjugated synthetic peptide selected from the center region of human PYGM.
물리적 형태
Purified polyclonal antibody supplied in PBS with 0.09% (W/V) sodium azide.
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.