SAB1300545
Anti-POTE (C-term L446) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
동의어(들):
Anti-A26B3, Anti-ANKRD26-like family B member 3, Anti-Ankyrin repeat domain-containing protein 21, Anti-Protein POTE, Prostate, ovary, testis-expressed protein
로그인조직 및 계약 가격 보기
모든 사진(1)
About This Item
UNSPSC 코드:
12352203
NACRES:
NA.41
추천 제품
생물학적 소스
rabbit
결합
unconjugated
항체 형태
affinity isolated antibody
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
polyclonal
양식
buffered aqueous solution
종 반응성
human
기술
immunohistochemistry: 1:50-1:100
indirect ELISA: 1:1000
NCBI 수납 번호
UniProt 수납 번호
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... POTE(317754)
관련 카테고리
일반 설명
POTE, is a highly homologous gene family located on numerous chromosomes and expressed in prostate, ovary, testis, placenta, and prostate cancer. The POTE protein contains seven ankyrin repeats between amino acids 140 and 380. Expression of POTE in prostate cancer and its undetectable expression in normal essential tissues make POTE a candidate for the immunotherapy of prostate cancer. The existence of a large number of closely related but rapidly diverging members, their location on multiple chromosomes and their limited expression pattern suggest an important role for the POTE gene family in reproductive processes.
면역원
POTE (NP_778146, 436-470)
This antibody is generated from rabbits immunized with a KLH conjugated synthetic peptide selected from the C-term region of human POTE.
This antibody is generated from rabbits immunized with a KLH conjugated synthetic peptide selected from the C-term region of human POTE.
물리적 형태
Purified polyclonal antibody supplied in PBS with 0.09% (W/V) sodium azide.
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.