주요 문서
SAB1300190
Sigma-Aldrich
Anti-MIPEP (N-term) antibody produced in rabbit
Ig fraction of antiserum, buffered aqueous solution
동의어(들):
Anti-HMIP, Anti-MIP
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12352203
NACRES:
NA.41
결합:
unconjugated
application:
ELISA (i)
IHC
WB
클론:
polyclonal
종 반응성:
human
citations:
기술:
immunohistochemistry: 1:50-1:100
indirect ELISA: 1:1000
western blot: 1:100-1:500
생물학적 소스
rabbit
Quality Level
결합
unconjugated
항체 형태
Ig fraction of antiserum
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
polyclonal
양식
buffered aqueous solution
종 반응성
human
기술
immunohistochemistry: 1:50-1:100
indirect ELISA: 1:1000
western blot: 1:100-1:500
NCBI 수납 번호
UniProt 수납 번호
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... MIPEP(4285)
관련 카테고리
일반 설명
MIPEP performs the final step in processing a specific class of nuclear-encoded proteins targeted to the mitochondrial matrix or inner membrane. This protein is primarily involved in the maturation of oxidative phosphorylation (OXPHOS)-related proteins. This protein may contribute to the functional effects of frataxin deficiency and the clinical manifestations of Friedreich ataxia.
면역원
MIPEP (NP_005923, 185-219)
This antibody is generated from rabbits immunized with a KLH conjugated synthetic peptide selected from the N-terminal region of human MIPEP.
물리적 형태
Purified polyclonal antibody supplied in PBS with 0.09% (W/V) sodium azide.
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?  
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)