S8061
SB 242084 dihydrochloride hydrate
≥98% (HPLC), powder
동의어(들):
6-Chloro-2,3-dihydro-5-methyl-N-[6-[(2-methyl-3-pyridinyl)oxy]-3-pyridinyl]-1H-indole-1-carboxyamide dihydrochloride hydrate, 6-Chloro-5-methyl-1-[[2-(2-methylpyrid-3-yloxy)pyrid-5-yl]carbamoyl]indoline dihydrochloride hydrate
About This Item
추천 제품
분석
≥98% (HPLC)
양식
powder
저장 조건
desiccated
색상
white to beige
solubility
DMSO: 15 mg/mL, clear
H2O: 5 mg/mL, clear
주관자
GlaxoSmithKline
저장 온도
2-8°C
SMILES string
O.Cl.Cl.Cc1cc2CCN(C(=O)Nc3ccc(Oc4cccnc4C)nc3)c2cc1Cl
InChI
1S/C21H19ClN4O2.2ClH.H2O/c1-13-10-15-7-9-26(18(15)11-17(13)22)21(27)25-16-5-6-20(24-12-16)28-19-4-3-8-23-14(19)2;;;/h3-6,8,10-12H,7,9H2,1-2H3,(H,25,27);2*1H;1H2
InChI key
SUOZHMLTMKJQNG-UHFFFAOYSA-N
애플리케이션
생화학적/생리학적 작용
특징 및 장점
주의사항
법적 정보
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable