주요 문서
S3387
Sigma-Aldrich
Sucrose 6′-monophosphate dipotassium salt
~98% (TLC)
동의어(들):
β-D-Fru-6-P-(2→1)-α-D-Glc
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C12H21O14PK2
CAS Number:
Molecular Weight:
498.46
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352201
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
분석
~98% (TLC)
Quality Level
양식
solid
불순물
3.1% water (Karl Fischer)
색상
white
저장 온도
−20°C
SMILES string
[K].OCC1OC(OC2(CO)OC(COP(O)(O)=O)C(O)C2O)C(O)C(O)C1O
InChI
1S/C12H23O14P.K.H/c13-1-4-6(15)8(17)9(18)11(24-4)26-12(3-14)10(19)7(16)5(25-12)2-23-27(20,21)22;;/h4-11,13-19H,1-3H2,(H2,20,21,22);;
InChI key
HTUHVZMDNCZYMG-UHFFFAOYSA-N
기타 정보
To gain a comprehensive understanding of our extensive range of Disaccharides for your research, we encourage you to visit our Carbohydrates Category page.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)