S3144
[D-Arg1, D-Phe5, D-Trp7,9, Leu11]-Substance P
≥95% (HPLC)
동의어(들):
D-Arg-Pro-Lys-Pro-D-Phe-Gln-D-Trp-Phe-D-Trp-Leu-Leu-NH2, Antagonist D
분석
≥95% (HPLC)
저장 온도
−20°C
SMILES string
CC(C)C[C@H](NC(=O)[C@H](CC(C)C)NC(=O)[C@@H](Cc1c[nH]c2ccccc12)NC(=O)[C@H](Cc3ccccc3)NC(=O)[C@@H](Cc4c[nH]c5ccccc45)NC(=O)[C@H](CCC(N)=O)NC(=O)[C@@H](Cc6ccccc6)NC(=O)[C@@H]7CCCN7C(=O)[C@H](CCCCN)NC(=O)[C@@H]8CCCN8C(=O)[C@H](N)CCCNC(N)=N)C(N)=O
InChI
1S/C79H109N19O12/c1-46(2)38-59(68(83)100)91-70(102)60(39-47(3)4)92-73(105)64(43-51-45-88-56-28-14-12-25-53(51)56)95-72(104)61(40-48-20-7-5-8-21-48)93-74(106)63(42-50-44-87-55-27-13-11-24-52(50)55)94-69(101)57(32-33-67(82)99)89-71(103)62(41-49-22-9-6-10-23-49)96-76(108)66-31-19-37-98(66)78(110)58(29-15-16-34-80)90-75(107)65-30-18-36-97(65)77(109)54(81)26-17-35-86-79(84)85/h5-14,20-25,27-28,44-47,54,57-66,87-88H,15-19,26,29-43,80-81H2,1-4H3,(H2,82,99)(H2,83,100)(H,89,103)(H,90,107)(H,91,102)(H,92,105)(H,93,106)(H,94,101)(H,95,104)(H,96,108)(H4,84,85,86)/t54-,57+,58+,59+,60+,61+,62-,63-,64-,65+,66+/m1/s1
InChI key
XVOCEQLNJQGCQG-ACRSGXKRSA-N
유전자 정보
human ... TAC1(6863) , TACR1(6869)
mouse ... TAC1(21333) , TACR1(21336)
rat ... TAC1(24806) , TACR1(24807)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
Amino Acid Sequence
일반 설명
생화학적/생리학적 작용
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable