주요 문서
S2897
SAFC
EX-CELL® Hybri-Max Medium, Protein-Free
with L-glutamine, with MOPS buffer, with sodium bicarbonate, sterile-filtered, suitable for hybridoma
동의어(들):
Hybridoma Medium
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352207
설명
for research or for further manufacturing use
liquid
무균
sterile-filtered
기술
cell culture | hybridoma: suitable
저장 온도
2-8°C
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
조제법 변형
Does not require serum or other supplementation.
법적 정보
EX-CELL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Hybri-Max is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC