material
steel (carbon)
무균
non-sterile
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
Scalpel blades have been used:
- for the generation of organoids
- to perform rodent nucleus accumbens (NAc) manual microdissection
- to trim embryonic brain sample
포장
individually wrapped.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
이미 열람한 고객