Key Documents
RFA4530113-EP
Rotor for Eppendorf® 5430/5430R Centrifuges
FA-45-30-11, aerosol tight, to hold, 30 x 1.5/2.0 mL tubes, lid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41103909
특징
lid
to hold 30 x 1.5/2.0 mL tubes
aerosol tight
fixed angle rotor
포장
pack of 1 ea
제조업체/상표
Eppendorf® 022654047 (NA)
Eppendorf® 5427753001 (EU)
파라미터
20,817 × g max. RCF
기술
centrifugation: suitable
호환성
for use with centrifuge models 5430/5430R
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
특징 및 장점
  • The rotor features aerosol tight quick lock rotor lid made of aluminum for use with hazardous sample
  • Fixed angle rotor holds sample at 45°
  • Compatible with 5430/5430R centrifuges
법적 정보
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG