주요 문서
RFA452411S-EP
Rotor for Eppendorf® 5424/5424R Centrifuges
FA-45-24-11-Special, aerosol tight, to hold, 24 x 1.5/2.0 mL tubes, lid
동의어(들):
Lid for Eppendorf® FA-45-48-11 Rotor
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41103909
특징
lid
to hold 24 x 1.5/2.0 mL tubes
aerosol tight
fixed angle rotor with PTFE-coating
포장
pack of 1 ea
제조업체/상표
Eppendorf® 022653041 (NA)
Eppendorf® 5424700004 (EU)
파라미터
21,130 × g max. RCF
기술
centrifugation: suitable
호환성
for use with centrifuge models 5424/5424R
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
법적 정보
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)