주요 문서
RF55165-EP
Rotor for Eppendorf® MiniSpin® / MiniSpin® Plus
F-55-16-5-PCR, non aerosol tight, to hold, 2 x 8-tube PCR strips, lid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41103909
특징
lid
to hold 2 x 8-tube PCR strips
fixed angle rotor
non aerosol tight
포장
pack of 1 ea
제조업체/상표
Eppendorf® 022665821 (NA)
Eppendorf® 5452727007 (EU)
파라미터
14,100 × g max. RCF
기술
PCR: suitable
centrifugation: suitable
호환성
for use with centrifuge models MiniSpin/MiniSpin Plus
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Rotors for use with Eppendorf MiniSpin and MiniSpin Plus. Rotors are fixed angle and include quick-Lock lids.
법적 정보
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Minispin is a registered trademark of Eppendorf AG
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)