주요 문서
RABTYROE
Sigma-Aldrich
HRP-Conjugated Phosphotyrosine-specific Antibody Concentrate (Item E)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12352203
NACRES:
NA.32
항체 생산 유형
primary antibodies
배송 상태
wet ice
저장 온도
−20°C
기타 정보
This item is for RAB series CBEL ELISA kits.
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?  
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)