특징
to hold 0.2 mlLto 250 mL tubes and bottles
aerosol-tight
economic swing- bucket rotor
for 5810/5810R
with 4 × 250 mL rectangular buckets
포장
pack of 1 ea
제조업체/상표
Eppendorf® 022638009 (NA)
Eppendorf® 5810709008 (EU)
파라미터
3,200 × g max. RCF
기술
centrifugation: suitable
호환성
for use with centrifuge models 5810/5810R
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
A wide selections of rotors to fit the Eppendorf 5804 and 5810 centrifuges.
특징 및 장점
- The swing-bucket rotor has a maximum speed of 3,220 × g (4,000 rpm).
- Rotor A-4-62 is designed to accommodate tubes, bottles ranging from 0.2 mL to 250 mL, as well as plates.
- For enhanced safety during the centrifugation of hazardous samples, aerosol-tight caps are available as an optional feature.
법적 정보
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.