주요 문서
R3026
Sigma-Aldrich
Anti-Rabphilin 3A antibody produced in rabbit
~1 mg/mL, affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352203
NACRES:
NA.41
생물학적 소스
rabbit
Quality Level
결합
unconjugated
항체 형태
affinity isolated antibody
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
polyclonal
양식
buffered aqueous solution
분자량
antigen ~75 kDa
종 반응성
mouse, rat
반응하면 안 됨
human
농도
~1 mg/mL
기술
western blot: 1 μg/mL using rat brain extract
UniProt 수납 번호
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
유전자 정보
mouse ... Rph3a(19894)
rat ... Rph3a(171039)
면역원
synthetic peptide corresponding to amino acids 1-18 of rat rabphilin 3A. This sequence is completely conserved between rat and mouse rabphilin 3A.
물리적 형태
Solution in phosphate buffered saline with 1.0 mg/mL bovine serum albumin and 0.05% sodium azide.
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?  
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
H Shirataki et al.
The Journal of biological chemistry, 269(52), 32717-32720 (1994-12-30)
Rabphilin-3A is a putative target protein for Rab3A small GTP-binding protein, which is implicated in regulated secretion, particularly in neurotransmitter release. Rabphilin-3A is associated with synaptic vesicles, although it has no transmembrane segment. Here we have studied how rabphilin-3A is