PZ0390
PF-06747711
≥98% (HPLC)
동의어(들):
3-Cyano-N-(3-(1-isobutyrylpiperidin-4-yl)-1-methyl-4-(trifluoromethyl)-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridin-5-yl)benzamide, 3-Cyano-N-[1-methyl-3-[1-(2-methyl-1-oxopropyl)-4-piperidinyl]-4-(trifluoromethyl)-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridin-5-yl]benzamide
로그인조직 및 계약 가격 보기
모든 사진(1)
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C26H26F3N5O2
CAS Number:
Molecular Weight:
497.51
UNSPSC 코드:
12352200
NACRES:
NA.77
추천 제품
분석
≥98% (HPLC)
양식
powder
색상
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
저장 온도
2-8°C
SMILES string
N#CC1=CC(C(NC2=CN=C(N(C)C=C3C4CCN(C(C(C)C)=O)CC4)C3=C2C(F)(F)F)=O)=CC=C1
InChI key
BIHPJIJLDNUDGH-UHFFFAOYSA-N
생화학적/생리학적 작용
PF-06747711 is a mono-imine compound. It regulates gene expression in signaling pathways by targeting a nuclear hormone receptor. It is also used to treat psoriasis.
PF-06747711 is a potent and selective RORC2 modulator.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.