주요 문서
PZ0278
Sigma-Aldrich
PF-05020182
≥98% (HPLC)
동의어(들):
N-[4,6-Dimethoxy-2-(4-methoxy-1-piperidinyl)-5-pyrimidinyl]-3,3-dimethyl-butanamide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C18H30N4O4
CAS Number:
Molecular Weight:
366.46
UNSPSC 코드:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
Quality Level
분석
≥98% (HPLC)
양식
powder
색상
white to beige
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
저장 온도
room temp
SMILES string
O=C(CC(C)(C)C)NC1=C(OC)N=C(N2CCC(OC)CC2)N=C1OC
InChI
1S/C18H30N4O4/c1-18(2,3)11-13(23)19-14-15(25-5)20-17(21-16(14)26-6)22-9-7-12(24-4)8-10-22/h12H,7-11H2,1-6H3,(H,19,23)
InChI key
XHJMCIALHJMEBB-UHFFFAOYSA-N
생화학적/생리학적 작용
PF-05020182 is a Kv7.2/4 potassium channel opener.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)