주요 문서
PRS2237
Sigma-Aldrich
Anti-mSurvivin antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
동의어(들):
Anti-Baculoviral IAP repeat-containing 5, Anti-TIAP
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352203
NACRES:
NA.41
결합:
unconjugated
application:
ELISA (i)
IHC
WB
클론:
polyclonal
종 반응성:
mouse
citations:
기술:
immunohistochemistry: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
생물학적 소스
rabbit
Quality Level
결합
unconjugated
항체 형태
affinity isolated antibody
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
polyclonal
양식
buffered aqueous solution
분자량
predicted mol wt 17 kDa
종 반응성
mouse
기술
immunohistochemistry: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
UniProt 수납 번호
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
mouse ... Birc5(11799)
면역원
a synthetic peptide corresponding to amino acids near the carboxy-terminus of mouse Survivin.
결합
The action of this antibody can be blocked using blocking peptide SBP2237.
물리적 형태
Solution in phosphate buffered saline containing 0.02% sodium azide
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?  
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
관련 제품
제품 번호
설명
가격
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)