주요 문서
PRS1137
Sigma-Aldrich
Anti-GFRα3 antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
동의어(들):
Anti-GDNFRγ, Anti-Glial cell line derived neurotrophic factor family receptor α3
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352203
NACRES:
NA.41
생물학적 소스
rabbit
결합
unconjugated
항체 형태
IgG fraction of antiserum
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
polyclonal
양식
buffered aqueous solution
분자량
predicted mol wt 44 kDa
종 반응성
mouse, human, rat
기술
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
UniProt 수납 번호
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
mouse ... Gfra3(14587)
면역원
a peptide corresponding to amino acids from 347-360 of murine GFRα3.
결합
The action of this antibody can be blocked using blocking peptide SBP1137.
물리적 형태
Solution in phosphate buffered saline containing 0.02% sodium azide
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?  
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
관련 제품
제품 번호
설명
가격
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Paola Bargagna-Mohan et al.
Journal of neuroscience research, 99(3), 731-749 (2020-11-17)
The cornea is the most innervated tissue in the human body. Myelinated axons upon inserting into the peripheral corneal stroma lose their myelin sheaths and continue into the central cornea wrapped by only nonmyelinating corneal Schwann cells (nm-cSCs). This anatomical