PLA0169
Rabbit anti-NEK9 Antibody, Affinity Purified
Powered by Bethyl Laboratories, Inc.
동의어(들):
DKFZp434D0935, MGC16714, NERCC, NERCC1, NIMA (never in mitosis gene a)- related kinase 9, NIMA-related kinase 9, NIMA-related kinase Nek8, Nek8, nercc1 kinase, never in mitosis A-related kinase 9, nimA-related kinase 8, nimA-related protein kinase 9
About This Item
추천 제품
생물학적 소스
rabbit
Quality Level
항체 형태
affinity purified immunoglobulin
항체 생산 유형
primary antibodies
Grade
Powered by Bethyl Laboratories, Inc.
종 반응성
human, mouse
기술
immunoprecipitation (IP): 2-5 μg/mg
western blot: 1:2,000- 1:10,000
수납 번호(accession number)
NP_149107.3
UniProt 수납 번호
배송 상태
wet ice
저장 온도
2-8°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
rabbit ... NEK9(91754)
면역원
물리적 형태
기타 정보
면책조항
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable