항체 형태
affinity purified immunoglobulin
항체 생산 유형
primary antibodies
Grade
Powered by Bethyl Laboratories, Inc.
종 반응성
human, mouse
기술
immunoprecipitation (IP): 2-5 μg/mg
western blot: 1:2,000- 1:10,000
수납 번호(accession number)
NP_001264.2
배송 상태
wet ice
저장 온도
2-8°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... CHD4(1108)
면역원
The epitope recognized by PLA0165 maps to a region between residue 250 and 300 of human chromodomain helicase DNA binding protein 4 (Mi2 autoantigen 218 kDa protein) using the numbering given in entry NP_001264.2 (GeneID 1108).
물리적 형태
Tris-buffered Saline containing 0.1% BSA containing 0.09% Sodium Azide
기타 정보
CHD4/Mi2beta is a helicase component of the nucleosome remodeling and deacetylase (NuRD) complex that functions to remodel chromatin and repress transcription. Outside of the NuRD complex, CHD4/Mi2beta can function as an activator of transcription in association with p300 histone acetyltransferase.
면책조항
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.