PLA0163
Anti-ATRX Antibody
rabbit polyclonal
동의어(들):
ATP-dependent helicase ATRX, ATR2, DNA dependent ATPase and helicase, JMS, Juberg-Marsidi syndrome, MRX52, MRXHF1, RAD54, RAD54 homolog (S. cerevisiae), RAD54L, SFM1, SHS, X-linked, X-linked 52, X-linked helicase II, X-linked nuclear protein, XH2, XNP, ZNF-HX, Zinc finger helicase, alpha thalassemia/mental retardation syndrome X-linked (RAD54 (S. cerevisiae) homolog), alpha thalassemia/mental retardation syndrome X-linked (RAD54 homolog. S. cerevisiae), helicase 2, mental retardation
About This Item
추천 제품
product name
Rabbit anti-ATRX Antibody, Affinity Purified, Powered by Bethyl Laboratories, Inc.
생물학적 소스
rabbit
Quality Level
항체 형태
affinity purified immunoglobulin
항체 생산 유형
primary antibodies
Grade
Powered by Bethyl Laboratories, Inc.
종 반응성
human
기술
immunohistochemistry: 1:500-1:2,000
immunoprecipitation (IP): 2-10 μg/mg
western blot: 1:1,000-1:5,000
수납 번호(accession number)
NP_000480.2
UniProt 수납 번호
배송 상태
wet ice
저장 온도
2-8°C
유전자 정보
rabbit ... ATRX(546)
면역원
물리적 형태
기타 정보
면책조항
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable