PLA0083
Rabbit anti-FUS Antibody, Affinity Purified
Powered by Bethyl Laboratories, Inc.
동의어(들):
75 kDa DNA-pairing protein, ALS6, ETM4, FUS1, HNRNPP2, POMP75, TLS, amyotrophic lateral sclerosis 6, derived from t(12;16) malignant liposarcoma, fus-like protein, fused in sarcoma, fusion, fusion (involved in t(12;16) in malignant liposarcoma), fusion gene in myxoid liposarcoma, heterogeneous nuclear ribonucleoprotein P2, hnRNP-P2, oncogene FUS, oncogene TLS, translocated in liposarcoma, translocated in liposarcoma protein
About This Item
추천 제품
생물학적 소스
rabbit
Quality Level
항체 형태
affinity purified immunoglobulin
항체 생산 유형
primary antibodies
Grade
Powered by Bethyl Laboratories, Inc.
종 반응성
mouse, human
기술
immunohistochemistry: 1:1,000-1:5,000
immunoprecipitation (IP): 2-10 μg/mg
western blot: 1:2,000-1:10,000
수납 번호(accession number)
P35637
UniProt 수납 번호
배송 상태
wet ice
저장 온도
2-8°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
rabbit ... FUS(2521)
면역원
물리적 형태
기타 정보
면책조항
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.