Key Documents
PG240200
Supelco
Controlled pore glass–uncoated
nominal diameter 240 Å, 120-200 mesh
동의어(들):
Glass, controlled-pore
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
MDL number:
UNSPSC 코드:
41115716
NACRES:
SB.52
형태
powder
기술
LPLC: suitable
기질
Silica
기질 활성군
polymer
입자 크기
120-200 mesh
공극 크기
240 Å nominal diameter
분리 기술
size exclusion (SEC)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable