P9318
Monoclonal Anti-Plectin antibody produced in mouse
clone 7A8, ascites fluid
동의어(들):
Anti-EBS1, Anti-EBS5A, Anti-EBS5B, Anti-EBS5C, Anti-EBS5D, Anti-EBSMD, Anti-EBSND, Anti-EBSO, Anti-EBSOG, Anti-EBSPA, Anti-HD1, Anti-LGMD2Q, Anti-LGMDR17, Anti-PCN, Anti-PLEC1, Anti-PLEC1b, Anti-PLTN
About This Item
추천 제품
생물학적 소스
mouse
결합
unconjugated
항체 형태
ascites fluid
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
7A8, monoclonal
분자량
antigen 300 kDa
포함
15 mM sodium azide
종 반응성
marsupial (Ptoorous tridactylis PtK2 cell line), rat
기술
dot blot: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry (frozen sections): suitable
indirect ELISA: suitable
indirect immunofluorescence: 1:200 using unfixed frozen sections of rat heart
microarray: suitable
western blot: suitable
동형
IgG1
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
rat ... Plec1(64204)
일반 설명
특이성
면역원
애플리케이션
- ELISA
- immunoblot
- dot blot
- immunocytochemistry
- immunoelectron microscopy
생화학적/생리학적 작용
면책조항
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable