생물학적 소스
synthetic (organic)
Quality Level
분석
≥97% (enzymatic)
양식
powder
불순물
<0.05 mol % glucose-6-phosphate
색상
light yellow
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless
양이온 미량물
Na: 18.8-21.5% (dry basis)
응용 분야
agriculture
저장 온도
−20°C
SMILES string
[Na+].[Na+].[Na+].O[C@H](COP([O-])([O-])=O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)C([O-])=O
InChI
1S/C6H13O10P.3Na/c7-2(1-16-17(13,14)15)3(8)4(9)5(10)6(11)12;;;/h2-5,7-10H,1H2,(H,11,12)(H2,13,14,15);;;/q;3*+1/p-3/t2-,3-,4+,5-;;;/m1.../s1
InChI key
CBQSOSFCUWVWAQ-CXKLNRRHSA-K
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
생화학적/생리학적 작용
제조 메모
기타 정보
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
이미 열람한 고객
문서
The Pentose Phosphate Pathway operates in tissues that synthesize fatty acids and steroids. Learn more about the Pentose Phosphate Pathway, what it is and how it works.