재조합
expressed in E. coli
Quality Level
분석
≥75% (SDS-PAGE)
양식
buffered aqueous glycerol solution
특이 활성도
10 units/mg protein (Bradford)
분자량
protein apparent mol wt ~116 kDa by SDS-PAGE
UniProt 수납 번호
배송 상태
dry ice
저장 온도
−70°C
유전자 정보
human ... PAK7(57144)
생화학적/생리학적 작용
PAK7 is a PAK family kinase that contains a CDC42/Rac1 interactive binding (CRIB) motif at the N-terminus and a Ste20-like kinase domain at the C-terminus. PAK7 has been implicated in the regulation of cell morphology, motility and transformation. PAK7 is moderately expressed in adult and fetal whole brain and in all specific adult brain regions tested.
단위 정의
One unit will incorporate one nanomole of phosphate into the peptide substrate CKRPRAASFAE per minute at 30 °C and pH 7.2 using a final concentration of 50 μM [32P] ATP.
물리적 형태
Solution in 50 mM Tris-HCl, pH 7.5, 150 mM NaCl, 0.25 mM DTT, 0.1 mM EGTA, and 30% glycerol.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.