주요 문서
P5801
Sigma-Aldrich
Peptide YY porcine
≥97% (HPLC), synthetic
동의어(들):
PYY, Tyr-Pro-Ala-Lys-Pro-Glu-Ala-Pro-Gly-Glu-Asp-Ala-Ser-Pro-Glu-Glu-Leu-Ser-Arg-Tyr-Tyr-Ala-Ser-Leu-Arg-His-Tyr-Leu-Asn-Leu-Val-Thr-Arg-Gln-Arg-Tyr-NH2
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C190H288N54O57
CAS Number:
Molecular Weight:
4240.65
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352202
NACRES:
NA.32
생물학적 소스
synthetic
Quality Level
분석
≥97% (HPLC)
양식
powder
UniProt 수납 번호
저장 온도
−20°C
유전자 정보
pig ... PYY(445018)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
Amino Acid Sequence
Tyr-Pro-Ala-Lys-Pro-Glu-Ala-Pro-Gly-Glu-Asp-Ala-Ser-Pro-Glu-Glu-Leu-Ser-Arg-Tyr-Tyr-Ala-Ser-Leu-Arg-His-Tyr-Leu-Asn-Leu-Val-Thr-Arg-Gln-Arg-Tyr-NH2
생화학적/생리학적 작용
Gut hormone that inhibits both secretin and cholecystokinin-stimulated pancreatic secretion. Endogenous nonselective agonist at NPY receptors.
Inhibits secretin and cholecystokinin-stimulated pancreatic secretion; endogenous nonselective agonist at NPY receptors.
기타 정보
Lyophilized from 0.1% TFA in H2O
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)