material
plastic
silicone
특징
CE compliant
제조업체/상표
Drummond Scientific 4-000-201
용적
1-100 mL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
- Pipet-Aid® automatic pipette is of light-weight and compact design.
- Three-speed range options (F) Fast, (M) Medium, (S) Slow provide more precise control for aspirating and dispensing samples.
- EZ Grip nosepiece with double membrane filter.
- Includes a removable stand.
- Easy access battery replacement.
- Holster-type wall bracket included.
Safe, convenient instruments for converting pipettes into hand-operated dispensers. Especially useful in confined areas such as laminar flow hoods. Can be used with glass or plastic pipettes ranging in size from 1 to 100 mL.
법적 정보
Pipet-Aid is a registered trademark of Drummond Scientific Co.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.