문서
OH30428206
Ohaus® Compass Portable Balance
Model CR2200, weighing capacity 2200 g, resolution: 1 g
동의어(들):
laboratory balance, movable balance, transportable balance, travel balance, weighing balance
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41111502
material
plastic weighing plate
특징
CE compliant
CSA approved
포장
pack of 1 ea
제조업체/상표
Ohaus® 30428206
계량 용량 측정 범위
2200 g, resolution: 1 g
weighing pan W × W
13.2 cm × 12.5 cm
베터리 전력
alkaline, 300 hr life
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Slim, space-saving design allows for stackable storage.
애플리케이션
Weighing
특징 및 장점
Intuitive two-button design makes for easy operation.
법적 정보
Ohaus is a registered trademark of Ohaus Corp.