주요 문서
OH30393199
Ohaus® Pen pH Meter
Model ST20M-B
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41115603
material
epoxy shaft
포장
pack of 1 ea
제조업체/상표
Ohaus® 30393199
전도도 측정 범위
0.00-1999 μS/cm
pH 측정 범위
0.00-14 pH unit
온도 측정 범위
0.0-99.0 °C
베터리 전력
4 × 1.5 V, 200 hr life
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
With durable IP67 waterproof ABS housing, protective sensor cap, and an automatic shutdown feature that preserves battery life, OHAUS pen meters can endure consistent use in rough, wet environments.
애플리케이션
pH, oxidation-reduction potential (ORP), conductivity, dissolved oxygen (DO), salinity, total dissolved solids (TDS), temperature measurement
특징 및 장점
Easily replaceable electrodes, automatic shut off feature
법적 정보
Ohaus is a registered trademark of Ohaus Corp.
Storage Class Code
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)