주요 문서
OH30378541
Ohaus® Dissolved Oxygen Meter
Model ST400D-B
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41115611
포장
pack of 1 ea
제조업체/상표
Ohaus® 30378541
dissolved oxygen measuring range
0.00-20.0 mg/L (0 - 50 °C)
베터리 전력
4 AAA, 250 hr life
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Large backlit LCD screen provides easy to read results - even in low light environments. Ideal for secure field use with a meter stand, wrist strap and durable IP54 housing.
애플리케이션
Field and lab Dissolved Oxygen measurement
특징 및 장점
99 measurement memory, last calibration data recall, auto barometric pressure measurement, auto temperature compensation with manual salinity compensation
법적 정보
Ohaus is a registered trademark of Ohaus Corp.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)