추천 제품
AC/DC 입력
110/120 V, US/Japan plug
material
epoxy shaft
특징
CSA approved
포장
pack of 1 ea
제조업체/상표
Ohaus® 30058731
전도도 측정 범위
0.00-199.9 mS/cm
온도 측정 범위
0-100 °C
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Easy-to-use and accurate with a simple calibration process, automatic temperature compensation and fast results.
Among Starter 3100C′s user-friendly features that support ease-of-use are an adjustable standalone electrode holder and large backlit LCD display.
애플리케이션
Conductivity, total dissolved solids (TDS) measurement
Conductivity, total dissolved solids (TDS), salinity measurement
특징 및 장점
99 measurement memory, automatic and manual endpoint functions, automatic and manual temperature compensation
Automatic temperature compensation, adjustable temperature coefficient
법적 정보
Ohaus is a registered trademark of Ohaus Corp.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.