주요 문서
O1639
Sigma-Aldrich
N-(3-Oxooctanoyl)-DL-homoserine lactone
≥97% (HPLC), white, powder
동의어(들):
3-Oxo-N-(tetrahydro-2-oxo-3-furanyl)-octanamide, N-(β-Ketooctanoyl)-DL-homoserine lactone
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C12H19NO4
CAS Number:
Molecular Weight:
241.28
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352202
eCl@ss:
32160406
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.32
Quality Level
분석
≥97% (HPLC)
양식
powder
색상
white
solubility
chloroform: 50 mg/mL, clear, very faintly yellow
배송 상태
wet ice
저장 온도
−20°C
SMILES string
CCCCCC(=O)CC(=O)NC1CCOC1=O
InChI
1S/C12H19NO4/c1-2-3-4-5-9(14)8-11(15)13-10-6-7-17-12(10)16/h10H,2-8H2,1H3,(H,13,15)
InChI key
FXCMGCFNLNFLSH-UHFFFAOYSA-N
생화학적/생리학적 작용
N-(3-Oxooctanoyl)-DL-homoserine lactone stimulates the tra gene expression. It is an autoinducer and potent antagonist.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)