주요 문서
MTCV5809W
MTC Bio Cap Inserts for Cryogenic Vials
white
동의어(들):
cryo storage identification, cryo vial marker, tube holder
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41122500
NACRES:
NB.11
material
polypropylene
white
포장
pack of 500 ea
제조업체/상표
MTC Bio V5809-W
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Cap inserts for cryogenic vials, white, 500/pk
Easily color-code your cryogenic vials for quick visual identification in the lab, for use at temperatures as low as -196°C.
특징 및 장점
  • For temperatures as low as -196°C
법적 정보
MTC is a trademark of MTC Bio
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)