material
polypropylene
특징
to hold 72 x 0.5 mL tubes
포장
pack of 6 ea
제조업체/상표
MTC™ Bio R8012
파라미터
-80-135 °C temp. range
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
IceRack™ boxes have a removable white tube tray that allows the blue base to be filled with crushed ice or other temperature-controlling materials. They also feature a translucent cover. Temperature-sensitive samples and assays in microtubes can be processed with an extra degree of temperature stability. These boxes are suitable for use with screw-cap or snap-cap microtubes from 0.5mL to 1.5/2.0mL.
IceRack™ for 72 × 0.5mL tubes, detachable lid, tube platform, and base, numbered cavities, accepts snap cap and screw cap 0.5mL to 0.65mL tubes, 6/cs
특징 및 장점
- Designed for crushed Ice
- Polypropylene, -80°C to 135°C
- Detachable “lift-off” lids
- Economical
- For screw cap and snap cap tubes
법적 정보
IceRack is a trademark of MTC Bio
MTC is a trademark of MTC Bio
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.