주요 문서
MTCR1030
MTC Bio 4-Way Rack
holds 4 x 50 mL, 12 x 15 mL OR 32 x 1.5/2.0 mL, assorted colors
동의어(들):
laboratory rack, tube holder
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41122804
NACRES:
NB.12
material
assorted colors
polypropylene
특징
holds 4 x 50 mL, 12 x 15 mL OR 32 x 1.5/2.0 mL
포장
pack of 5 ea
제조업체/상표
MTC Bio R1030
일반 설명
Rack, 4 way (4x50, 12x15, 32x1.5/0.5ml), Rainbow Pack, 5/pk
특징 및 장점
  • Polypropylene, withstand -80°C
  • Compact and space efficient
  • Autoclavable
법적 정보
MTC is a trademark of MTC Bio
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)