Key Documents
MTCP81005S
MTC Bio Reservoir
capacity 100 mL, sterile, pack of 200 ea (40 x bags 5 ea)
동의어(들):
reagent dish, reagent holder
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121522
NACRES:
NB.12
무균
sterile
포장
pack of 200 ea (40 x bags 5 ea)
제조업체/상표
MTC Bio P8100-5S
용량
100 mL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Reservoir, 100ml sterile, 5/sterile bag, 200/cs
특징 및 장점
  • Graduated inner walls
  • Micro-trough U-shaped bottoms
  • Pouring spouts on all 4 corners
법적 정보
MTC is a trademark of MTC Bio