포장
pack of 100 ea (individually wrapped)
제조업체/상표
MTC™ Bio P7005-1S
용량
5 mL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
ASPIR-8 Reservoir, 5mL, sterile, Individually wrapped, 100/cs
특징 및 장점
- Graduated inner walls
- Micro-trough U-shaped bottoms
- Pouring spouts on all 4 corners
법적 정보
MTC is a trademark of MTC Bio
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.