주요 문서
MTCP5200100U
MTC Bio ProPette LE Adjustable Pipettor
capacity 10-100 μL
동의어(들):
pipette
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121500
NACRES:
NB.15
포장
pack of 1 ea
제조업체/상표
MTC Bio P5200-100U
용량
10-100 μL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
ProPette LE, 10 to 100µL
특징 및 장점
  • Adjustable with Roto-Lock
  • Light weight with reduced forces
  • Full volume range (0.1µL-10mL)
  • Superior accuracy and reproducibility
  • Outstanding user comfort
법적 정보
MTC is a trademark of MTC Bio
ProPette is a trademark of MTC Bio