주요 문서
MTCP412201
MTC Bio Transfer Pipette
size 5 mL, extended tip, non-sterile, pack of 500 ea (bulk bag)
동의어(들):
pipet
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121500
NACRES:
NB.04
material
low-density polyethylene
무균
non-sterile
특징
graduation: no
포장
pack of 500 ea (bulk bag)
제조업체/상표
MTC Bio P4122-01
길이
144 mm
크기
5 mL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Transfer pipette, 5ml, extended tip, non-sterile, bulk pack, 500/pk
특징 및 장점
  • Transparent, non-toxic and inert
  • Precise, uniform drop size
  • Shatter-proof and unbreakable
  • Heat Sealable
법적 정보
MTC is a trademark of MTC Bio