material
low-density polyethylene
무균
non-sterile
특징
graduation
포장
pack of 250 ea (bulk bag)
제조업체/상표
MTC™ Bio P4115-00
길이
146 mm
크기
5 mL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Transfer pipette, 5ml, blood bank, graduated to 2mL, non-sterile, bulk pack, 250/pk
특징 및 장점
- Transparent, non-toxic and inert
- Precise, uniform drop size
- Shatter-proof and unbreakable
- Heat Sealable
법적 정보
MTC is a trademark of MTC Bio