material
low-density polyethylene
무균
sterile
특징
graduation: no
포장
pack of 500 ea (individually wrapped)
제조업체/상표
MTC™ Bio P4111-11
길이
150 mm
벌브 흡인
3.5 mL
크기
5 mL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
These unbreakable, one-piece pipettes eliminate contaminated rubber bulbs, broken glass, and exposure to infectious materials. They are made of ultra-clear, low-density polyethylene (LDPE) and are ideal for microbiology, blood banking, hematology, immunology, and urinalysis. Sterile pipettes are excellent for tissue culture applications. Their low-affinity surface reduces sample, cell or protein loss.
Transfer pipette, 5ml, large bulb, sterile, individually wrapped, 500/cs
특징 및 장점
- Transparent, non-toxic and inert
- Precise, uniform drop size
- Shatter-proof and unbreakable
- Heat Sealable
법적 정보
MTC is a trademark of MTC Bio
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.