제조업체/상표
MTC™ Bio H6800-5M
용량
500-1000 μL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Halo™ Single Channel Pipettor, lightweight, 1-10mL
특징 및 장점
- 10-40% lighter than leading competitors
- 4 Digit micrometer with DriftGuard protection
- Exclusive 1250µL model for extended length tips
- User-enabled calibration port
- Compatible with universal tips
법적 정보
Halo is a trademark of MTC Bio
MTC is a trademark of MTC Bio
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.